Merck
415731
Sigma-Aldrich
3′,5′-二溴-2′-羟基苯乙酮
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Br2C6H2(OH)COCH3
CAS号:
分子量:
293.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
98%
mp
108-111 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)c1cc(Br)cc(Br)c1O
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)