Merck
415618
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-甲基丁二酸
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2CCH2CH(CH3)CO2H
CAS号:
分子量:
132.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
51113400
PubChem化学物质编号:
价格与库存信息目前不能提供
方案
99%
旋光性
[α]20/D −8.3°, c = 5.1 in H2O
mp
110-115 °C (lit.)
SMILES字符串
C[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
InChI key
WXUAQHNMJWJLTG-VKHMYHEASA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)