Merck
415227
Sigma-Aldrich
Magnesium pyrophosphate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Mg2P2O7
CAS号:
分子量:
204.30
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
密度
2.56 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Mg].OP(O)(=O)OP(O)(O)=O
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)