Merck
414409
Sigma-Aldrich
2-溴辛酸乙酯
97%
别名:
Ethyl 2-bromooctanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)5CHBrCOOC2H5
CAS号:
分子量:
251.16
Beilstein:
1767535
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
137-140 °C/25 mmHg (lit.)
密度
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCC(Br)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H19BrO2/c1-3-5-6-7-8-9(11)10(12)13-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
JIQJOKSCSVMZAN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
224.6 °F - closed cup
閃點(°C)
107 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)