Merck
414352
Sigma-Aldrich
顺式-1,2-环己二胺 硫酸盐
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H16N2O4S
CAS号:
分子量:
212.27
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
98%
SMILES字符串
OS(O)(=O)=O.N[C@@H]1CCCC[C@@H]1N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)