Merck
414271
Sigma-Aldrich
(+)-DIP-溴化物
95%
别名:
(1S)-(+)-B-溴二异松蒎烯基硼烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H34BBr
分子量:
365.20
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
化驗
95%
形狀
solid
mp
62-72 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1[C@H](C[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C)B(Br)[C@H]3C[C@H]4C[C@@H]([C@@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C20H34BBr/c1-11-15-7-13(19(15,3)4)9-17(11)21(22)18-10-14-8-16(12(18)2)20(14,5)6/h11-18H,7-10H2,1-6H3/t11-,12?,13+,14+,15-,16-,17-,18-/m0/s1
InChI 密鑰
FKBAVEASVZAXFW-XRSIQOTJSA-N
法律資訊
DIP-Bromide is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)