Merck
413372
Sigma-Aldrich
[3-[三(乙氧基/甲氧基)甲硅烷基]丙基]脲 溶液
50 wt. % in methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(RO)3Si(CH2)3NHCONH2, R = -CH3 or -CH2CH3
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
濃度
50 wt. % in methanol
折射率
n20/D 1.39
密度
0.91 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCO[Si](CCCNC(N)=O)(OC)OCC