Merck
413224
Sigma-Aldrich
三(4-叔丁基-3-羟基-2,6-二甲基苄基)异氰尿酸酯
97%
别名:
1,3,5-Tris(2,6-dimethyl-3-hydroxy-4-tert -butylbenzyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(4-tert -butyl-2,6-dimethyl-3-hydroxybenzyl) isocyanurate, Tris(4-tert -butyl-2,6-dimethyl-3-hydroxybenzyl) isocyanurate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C42H57N3O6
CAS号:
分子量:
699.92
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
97%
表单
powder
mp
163-165 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1cc(c(O)c(C)c1CN2C(=O)N(Cc3c(C)cc(c(O)c3C)C(C)(C)C)C(=O)N(Cc4c(C)cc(c(O)c4C)C(C)(C)C)C2=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C42H57N3O6/c1-22-16-31(40(7,8)9)34(46)25(4)28(22)19-43-37(49)44(20-29-23(2)17-32(41(10,11)12)35(47)26(29)5)39(51)45(38(43)50)21-30-24(3)18-33(42(13,14)15)36(48)27(30)6/h16-18,46-48H,19-21H2,1-15H3
InChI key
XYXJKPCGSGVSBO-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)