Merck
41308
Sigma-Aldrich
1-氰基-2,3,5-三苯甲酰氧基-β-D-呋喃核糖
purum, ≥98.0% (HPLC)
别名:
2,5-Anhydro-3,4,6-tri-O-benzoyl-D-allononitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H21NO7
CAS号:
分子量:
471.46
Beilstein:
1443499
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
等级
purum
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
powder
SMILES字符串
O=C(OC[C@H]1O[C@@H](C#N)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H]1OC(=O)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H21NO7/c28-16-21-23(34-26(30)19-12-6-2-7-13-19)24(35-27(31)20-14-8-3-9-15-20)22(33-21)17-32-25(29)18-10-4-1-5-11-18/h1-15,21-24H,17H2/t21-,22+,23-,24+/m0/s1
InChI key
OFMYTVNDIRTGMR-UARRHKHWSA-N
其他说明
用于 C-核苷合成的结构单元
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
M. Manferdini et al.
Tetrahedron, 58, 1005-1005 (2002)
A. Dondoni et al.
Helvetica Chimica Acta, 85, 3331-3331 (2002)
P.J. Dudfield et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2937-2937 (1999)