化驗
≥98.0% (GC)
形狀
solid
光學活性
[α]/D +62.0±2.0°, c = 1 in ethanol
光學純度
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0 (GC)
折射率
n20/D 1.528
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@@H](O)c1ccccn1
InChI
1S/C7H9NO/c1-6(9)7-4-2-3-5-8-7/h2-6,9H,1H3/t6-/m1/s1
InChI 密鑰
PPHIIIRFJKDTLG-ZCFIWIBFSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves