Merck
411620
Sigma-Aldrich
氯铱酸 水合物
4 wt. % in H2O
别名:
六氯化氢铱, 六氯铱(IV)水合物, 六氯铱酸二氢盐(IV)水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2Cl6Ir · xH2O
分子量:
406.95 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
形狀
liquid
濃度
4 wt. % in H2O
雜質
2-2.2% Ir
mp
65 °C (lit.)
密度
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.H2O/h6*1H;;1H2/q;;;;;;+4;/p-4
InChI 密鑰
YDVQBPXDKJKDME-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
催化聚苯胺在非贵金属电极表面上的电化学合成。用于通过重新填充缺位前体的空位,形成铱取代的 Dawson 型和 Keggin 型多金属氧酸盐。
取代透過
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)