Merck
410152
Sigma-Aldrich
三(环戊二烯)钪(III)
99.9% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Sc(C5H5)3
CAS号:
分子量:
240.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
99.9% trace metals basis
SMILES 字串
[Sc].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 2 - Water-react 1
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)