Merck
410004
Sigma-Aldrich
叔戊基乙烯醚
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5C(CH3)2OCH=CH2
CAS号:
分子量:
114.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
化驗
98%
折射率
n20/D 1.411 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
密度
0.783 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC(C)(C)OC=C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)