Merck
409057
Sigma-Aldrich
亚硝酰氯化钌(III) 水合物
别名:
Ruthenium nitroso chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ru(NO)Cl3 · xH2O
CAS号:
分子量:
237.44 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: ruthenium
mp
180 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O.Cl[Ru](Cl)(Cl)N=O
InChI
1S/3ClH.NO.H2O.Ru/c;;;1-2;;/h3*1H;;1H2;/q;;;-1;;+4/p-3
InChI 密鑰
GNLMLMMBIPQTRQ-UHFFFAOYSA-K
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges