Merck
40902
Sigma-Aldrich
3-(溴甲基)异硫氰酸苯酯
≥95.0%
别名:
3-异硫氰酸溴苄
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6BrNS
分子量:
228.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
价格与库存信息目前不能提供
方案
≥95.0%
反应适用性
reagent type: cross-linking reagent
mp
35-38 °C
溶解性
chloroform: 0.1 g/mL, clear, very faintly brownish-yellow
SMILES字符串
BrCc1cccc(c1)N=C=S
应用
Hetero-bifunctional linker specially for the quaternisation of pyridyl-nitrogen in order to introduce an amine or thiol reactive group. Synthetic building block for the preparation of fluorescent labels[1]
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)