化驗
98%
光學活性
[α]20/D −24°, c = 2 in ethanol
mp
68-70 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C14H17NO6/c1-20-13(18)11(7-8-12(16)17)15-14(19)21-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3,(H,15,19)(H,16,17)/t11-/m0/s1
InChI 密鑰
BGMCTGARFXPQML-NSHDSACASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過