Merck
408352
Sigma-Aldrich
聚甲基丙烯酸丙二醇酯
average Mn ~375
别名:
聚丙二醇单甲基丙烯酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
liquid
分子量
average Mn ~375
包含
800 ppm MEHQ as inhibitor
折射率
n20/D 1.449
密度
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(O)CO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C7H12O3/c1-6(2)7(9)10-5-3-4-8/h8H,1,3-5H2,2H3
InChI 密鑰
GNSFRPWPOGYVLO-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter