Merck
40652
Sigma-Aldrich
(S)-7,7′-双(二苯基膦)-3,3′,4,4′-四氢-4,4′-二甲基-8,8′-二(2H-1,4-苯并噁嗪)
≥95.0%
别名:
Solphos SL-A001-1
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C42H38N2O2P2
分子量:
664.71
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
化驗
≥95.0%
光學活性
[α]20/D -137±10°, c = 0.5 in chloroform
光學純度
ee: ≥99%
SMILES 字串
CN1CCOc2c1ccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c2-c5c6OCCN(C)c6ccc5P(c7ccccc7)c8ccccc8
一般說明
sold in collaboration with Solvias AG
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.