Merck
406252
Sigma-Aldrich
Boc-β-iodo-Ala-OBzl
97%
别名:
N-(叔丁氧基羰基)-3-碘-L-丙氨酸苄酯, Boc-3-碘-L-丙氨酸苄酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ICH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH2C6H5
分子量:
405.23
Beilstein:
4506658
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
方案
97%
旋光性
[α]20/D −18.0°, c = 1 in ethanol
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
78-80 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CI)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C15H20INO4/c1-15(2,3)21-14(19)17-12(9-16)13(18)20-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,19)/t12-/m0/s1
InChI key
DDXFSYLOWHQCEK-LBPRGKRZSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)