Merck
406163
Sigma-Aldrich
1-苯甲基-2,3-异亚丙基-rac-甘油
99%
别名:
(±)-4-苄氧甲基-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环, DL-α,β-异亚丙基甘油-γ-苄醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H18O3
CAS号:
分子量:
222.28
Beilstein:
82961
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
折射率
n20/D 1.494 (lit.)
bp
89-91 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)OCC(COCc2ccccc2)O1
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)