About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)5]3P(PF6)(CH2)13CH3
CAS号:
分子量:
628.82
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
推荐产品
方案
≥95.0% (31P-NMR)
SMILES字符串
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C32H68P.F6P/c1-5-9-13-17-18-19-20-21-22-23-24-28-32-33(29-25-14-10-6-2,30-26-15-11-7-3)31-27-16-12-8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-32H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
WCKLETBLOAOZDE-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges