Merck
405566
Sigma-Aldrich
2-氯-2,2-二氟苯乙酮
96%
别名:
α-Chloro-α,α-difluoroacetophenone
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5COCF2Cl
CAS号:
分子量:
190.57
Beilstein:
2251448
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
96%
折射率
n20/D 1.497 (lit.)
沸点
94-96 °C/35 mmHg (lit.)
密度
1.293 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
FC(F)(Cl)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H5ClF2O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
MNOONJNILVDLSW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)