Merck
404977
Sigma-Aldrich
苯氧乙酰胺
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5OCH2CONH2
CAS号:
分子量:
151.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
mp
101-103 °C (lit.)
SMILES 字串
NC(=O)COc1ccccc1
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)