Merck
404527
Sigma-Aldrich
偏矾酸银
98%
别名:
矾酸银
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
AgVO3
CAS号:
分子量:
206.81
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
98%
形狀
powder and chunks
SMILES 字串
[Ag]O[V](=O)=O
InChI
1S/Ag.3O.V/q+1;;;-1;
InChI 密鑰
RAVDHKVWJUPFPT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges