Merck
404292
Sigma-Aldrich
[R-(R*,S*)]-N-[2-羟基-2-(3-羟基苯基)-1-甲基乙基]氨基甲酸叔丁酯
98%
别名:
N-(叔丁氧羰基)间羟胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6H4CH(OH)CH(CH3)NHCO2C(CH3)3
分子量:
267.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
光學活性
[α]20/D −40°, c = 1 in methylene chloride
mp
60-65 °C (lit.)
其他說明
含结晶叔丁基甲基醚
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)