Merck
40420
Sigma-Aldrich
顺式-2-氨基-3-环己烯-1-羧酸 盐酸盐
purum, ≥99.0% (T)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H11NO2 · HCl
分子量:
177.63
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
等級
purum
化驗
≥99.0% (T)
雜質
~5% water
mp
182-187 °C
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cl.NC1C=CCCC1C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO2.ClH/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h2,4-6H,1,3,8H2,(H,9,10);1H
InChI 密鑰
UQGIRSZIKGUXTO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)