Merck
403156
Sigma-Aldrich
1-溴-3-(溴甲基)金刚烷
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H16Br2
CAS号:
分子量:
308.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
105-108 °C (lit.)
SMILES 字串
BrC[C@]12C[C@H]3C[C@H](C[C@](Br)(C3)C1)C2