About This Item
线性分子式:
[COCH2CH(CH3)O]m[COCH2CH(C2H5)O]n
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
描述
12 mol% is approximately 14 wt%
旋光性
[α]20/D +11.8°, c = 0.1 in chloroform
组成
PHV content, 12 mol %
SMILES字符串
CC(O)CC(O)=O.CCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O3.C4H8O3/c1-2-4(6)3-5(7)8;1-3(5)2-4(6)7/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8);3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)
InChI key
IUPHTVOTTBREAV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
聚(3-羟基丁酸- 钴 -3-羟基戊酸)是由编号微生物自然产生的具有生物相容性和生物降解性的聚合物。
应用
PHBV 基泡沫材料可用于制备组织工程骨。在另一项研究中,将其用作校准标准品,该研究侧重于脂肪酸对产 PHA 微生物群落的影响。
特点和优势
可生物降解聚合物
制备说明
使用微生物通过可控发酵工艺制备。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Volatile fatty acids influence on the structure of microbial communities producing PHAs.
Ciesielski S and Przybylek G
Brazilian Journal of Microbiology, 45(2), 395-402 (2014)
Poly (3-hydroxybutyric acid-co-3-hydroxyvaleric acid) based tissue engineering matrices.
Kose G T, et al.
Journal of Materials Science. Materials in Medicine, 14(2), 121-126 (2003)