Merck
402486
Sigma-Aldrich
4-(三氟甲氧基)苯甲酰氯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3OC6H4COCl
CAS号:
分子量:
224.56
Beilstein:
2723543
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
折射率
n20/D 1.472 (lit.)
bp
55-56 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.425 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4ClF3O2/c9-7(13)5-1-3-6(4-2-5)14-8(10,11)12/h1-4H
InChI 密鑰
ZXKKOFJYPRJFIE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride (4-(Trifluoromethoxy)-1-benzenecarbonyl chloride, 4-(Chlorocarbonyl)-α,α,α-trifluoroanisole, 4-(Chloroformyl)-α,α,α-trifluoroanisole) is a clear, colorless liquid. It is an organic building block. Its density and refractive index values have been reported.
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
89.6 °F - closed cup
閃點(°C)
32 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 177-177 (2015)