Merck
402281
Sigma-Aldrich
2-氨基-7-乙基-5-氧代-5H-[1]苯并吡喃[2,3-b]吡啶-3-甲腈
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H11N3O2
CAS号:
分子量:
265.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
98%
mp
>300 °C (lit.)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)