Merck
402095
Sigma-Aldrich
2-氨基-3-甲酰基-6,7-二甲基色酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H11NO3
CAS号:
分子量:
217.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc2OC(N)=C(C=O)C(=O)c2cc1C
InChI
1S/C12H11NO3/c1-6-3-8-10(4-7(6)2)16-12(13)9(5-14)11(8)15/h3-5H,13H2,1-2H3
InChI 密鑰
VHPOBVWIUYMENY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)