Merck
401560
Sigma-Aldrich
氢氧化镉
99.99% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cd(OH)2
CAS号:
分子量:
146.43
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: cadmium
mp
232 °C (lit.)
密度
4.79 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O[Cd]O
InChI
1S/Cd.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
InChI 密鑰
PLLZRTNVEXYBNA-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Kidney,Lungs,Bone
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3