Merck
401447
Sigma-Aldrich
高氯酸铬 六水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cr(ClO4)3 · 6H2O
CAS号:
分子量:
458.44
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
表单
crystalline
反应适用性
reagent type: oxidant
SMILES字符串
O.O.O.O.O.O.[Cr+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Cr.6H2O/c3*2-1(3,4)5;;;;;;;/h3*(H,2,3,4,5);;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI key
AWECJTDFTJYSGZ-UHFFFAOYSA-K
警示用语:
Danger
危险分类
Carc. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)