Merck
400998
Sigma-Aldrich
溴化铈(III)
99%
别名:
Cerium tribromide, Cerous bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CeBr3
CAS号:
分子量:
379.83
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
方案
99%
mp
730 °C (lit.)
730-732 °C (lit.)
SMILES字符串
Br[Ce](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ce/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
可比产品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)