粒徑
−100 mesh
SMILES 字串
[K+].[O-][Ta](=O)=O
InChI
1S/K.3O.Ta/q+1;;;-1;
InChI 密鑰
GTFKZOWFWFAWLD-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3