Merck
400661
Sigma-Aldrich
Sodium zirconate
−200 mesh
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$37.95
250 MG
$57.50
1 G
$117.30
供应商货号: A128612-100MG
$37.95
14天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
选择尺寸
变更视图
100 MG
$37.95
250 MG
$57.50
1 G
$117.30
About This Item
线性分子式:
Na2ZrO3
CAS号:
分子量:
185.20
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
供应商货号: A128612-100MG
$37.95
14天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
表单
powder
粒径
−200 mesh
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[O-][Zr]([O-])=O
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
T J Bastow et al.
Solid state nuclear magnetic resonance, 3(2), 49-57 (1994-04-01)
A combination of X-ray and electron diffraction, electron microscopy and solid-state nuclear magnetic resonance (NMR) has been used to elucidate the structure and the ordering of Na2ZrO3. The diffraction data confirm a monoclinic crystal structure. A sample prepared by a