Merck
397172
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-甲基哌嗪
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H12N2
CAS号:
分子量:
100.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
99%
光學活性
[α]20/D +6.8°, c = 1 in ethanol
mp
91-93 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@H]1CNCCN1
InChI
1S/C5H12N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h5-7H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
InChI 密鑰
JOMNTHCQHJPVAZ-YFKPBYRVSA-N
應用
喹啉抗菌剂的重要合成单体。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
149.0 °F - closed cup
閃點(°C)
65 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
Organic preparations and procedures international, 22, 761-761 (1990)