Merck
396729
Sigma-Aldrich
(2S,5S)-2,5-己二醇
99%, optical purity ee: 99% (GLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(OH)CH2CH2CH(OH)CH3
CAS号:
分子量:
118.17
Beilstein:
4652444
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
方案
99%
旋光性
[α]20/D +34.5°, c = 9 in chloroform
光学纯度
ee: 99% (GLC)
沸点
212-215 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
SMILES字符串
C[C@H](O)CC[C@H](C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1
InChI key
OHMBHFSEKCCCBW-WDSKDSINSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于合成磷杂环戊烷类化合物。用于合成反式-2,5-二甲基吡咯烷的结构单元。C2 对称手性二醇,具有多种用途如手性助剂、结构单元、和手性配体。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
215.6 °F - closed cup
闪点(°C)
102 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tetrahedron Asymmetry, 2, 569-569 (1991)
The Journal of Organic Chemistry, 54, 1755-1755 (1989)
Stolle, A. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 3521-3521 (1994)
Marshall, J.A. Xie, S.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 7230-7230 (1995)
Burk, M.J. et al.
Journal of the American Chemical Society, 115, 10125-10125 (1993)