反應適用性
reagent type: catalyst
core: zirconium
粒徑
10 μm
SMILES 字串
[Sr++].[O-][Zr]([O-])=O
InChI
1S/3O.Sr.Zr/q;2*-1;+2;
InChI 密鑰
FCCTVDGKMTZSPU-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3