Merck
394971
Supelco
N,N-二甲基甲酰胺二乙缩醛
for GC derivatization
别名:
1,1-二乙氧基-N,N-二甲基甲胺, 1,1-二乙氧基三甲胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2NCH(OC2H5)2
CAS号:
分子量:
147.22
Beilstein:
741889
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
PubChem物質ID:
等級
for GC derivatization
反應適用性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acetylations
折射率
n20/D 1.400 (lit.)
bp
130-133 °C (lit.)
密度
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(OCC)N(C)C
InChI
1S/C7H17NO2/c1-5-9-7(8(3)4)10-6-2/h7H,5-6H2,1-4H3
InChI 密鑰
BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Suitable for the derivatization of primary sulfonamides.
其他說明
Reagent for n-dimethylaminomethylene.
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
82.4 °F - closed cup
閃點(°C)
28 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
D.R. Knapp
Handbook of Analytical Derivatization Reactions, 398-398 (1979)
W.J.A. VandenHeuval and V.F. Gruber
Journal of Chromatography A, 112, 513-513 (1975)