等級
for GC derivatization
化驗
>95%
形狀
liquid
品質
LiChropur™
反應適用性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
技術
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.396 (lit.)
bp
102-103 °C/720 mmHg (lit.)
密度
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(OC)N(C)C
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2)5(7-3)8-4/h5H,1-4H3
InChI 密鑰
ZSXGLVDWWRXATF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Esterate M(N,N-二甲基甲酰胺二甲基缩醛, DMFDMA)是一种甲基化试剂。它可用于羧酸的甲酯化,也可用于将氨基酸一步衍生为N,N-二甲基氨基亚甲基甲酯。
應用
它可用于含有 SH、NH、OH 基团的杂环化合物的甲基化,如苯并咪唑、萘并 [2,3-c] 咪唑、咪唑并 [4,5-c]-吡啶、嘌呤、吡啶、嘧啶、哒嗪和 s-三唑并 [4,3-b] 哒嗪。在用柱上烷基化的 GC 测定尿液中的可卡因和苯甲酰基芽子碱的研究中,将其用作衍生剂。
用于合成中间体甲脒衍生物的制备。
用于在无溶剂条件下催化环氧化物与二氧化碳的偶联,生成环状碳酸酯。
适用于伯磺酰胺和三氟乙酸的衍生化。
其他說明
N-二甲基氨基亚甲基和甲酯的试剂。
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
42.8 °F
閃點(°C)
6 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Chromatographic Analysis of the Environment, 315-315 (2005)
Tetrahedron, 50, 2255-2255 (1994)
Biomedical Mass Spectrometry null
Methylation of heterocyclic compounds containing NH, SH and/or OH groups by means of N, N-dimethylformamide dimethyl acetal.
Australian Journal of Chemistry, 34, 1729-1738 (1981)
Synthetic Communications, 36, 3141-3141 (2006)