Merck
394785
Sigma-Aldrich
硼化钙
−200 mesh, 99.5%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CaB6
CAS号:
分子量:
104.94
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
99.5%
形狀
powder
粒徑
−200 mesh
密度
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Ca++].B12B3[B-]14B5B4[B-]235
InChI
1S/B6.Ca/c1-2-5(1)3-4(5)6(1,2)3;/q-2;+2
InChI 密鑰
AWVIDOFQNLOVRC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)