Merck
394270
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromopyrazabole
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8B2Br2N4
CAS号:
分子量:
317.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
140-142 °C (lit.)
SMILES 字串
Brc1cn2[BH2-]n3cc(Br)c[n+]3[BH2-][n+]2c1
InChI
1S/C6H8B2Br2N4/c9-5-1-11-7-13-3-6(10)4-14(13)8-12(11)2-5/h1-4H,7-8H2
InChI 密鑰
DWRUZWSNQVHNKY-UHFFFAOYSA-N
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)