Merck
393959
Sigma-Aldrich
惹烯
technical grade
别名:
1-甲基-7-异丙基菲
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H18
CAS号:
分子量:
234.34
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
technical grade
bp
208 °C/10 mmHg (lit.)
mp
95-97 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)c1ccc2c(ccc3c(C)cccc23)c1
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3