Merck
393169
Sigma-Aldrich
5,14,23,32-四苯基-2,3-萘酞菁氢氧化铝
Dye content 85 %
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C72H43AlN8O
分子量:
1063.15
成份
Dye content, 85%
SMILES 字串
O[Al]1n2c3cc4nc(cc5n1c(cc6nc(cc2c7c(-c8ccccc8)c9ccccc9cc37)c%10cc%11ccccc%11c(-c%12ccccc%12)c6%10)c%13cc%14ccccc%14c(-c%15ccccc%15)c5%13)c%16cc%17ccccc%17c(-c%18ccccc%18)c4%16
InChI
1S/C76H44N4.Al.H2O/c1-5-21-45(22-6-1)69-53-33-17-13-29-49(53)37-57-61-42-66-75-59(39-51-31-15-19-35-55(51)71(75)47-25-9-3-10-26-47)63(79-66)44-68-76-60(40-52-32-16-20-36-56(52)72(76)48-27-11-4-12-28-48)64(80-68)43-67-74-58(62(78-67)41-65(77-61)73(57)69)38-50-30-14-18-34-54(50)70(74)46-23-7-2-8-24-46;;/h1-44H;;1H2/q-2;+3;/p-1/b61-42-,62-41-,63-44-,64-43-,65-41-,66-42-,67-43-,68-44-;;
InChI 密鑰
VJSAFSMJKAHNMN-AAESBLHFSA-M
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)