化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
164 °C/265 mmHg (lit.)
密度
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClCC(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H7ClO2/c1-2-3-8-5(7)4-6/h2H,1,3-4H2
InChI 密鑰
VMBJJCDVORDOCF-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
141.8 °F - closed cup
閃點(°C)
61 °C - closed cup