Merck
392774
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9NO4
CAS号:
分子量:
195.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
化驗
95%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1nc(C)c(cc1C(O)=O)C(O)=O
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)