Merck
392677
Sigma-Aldrich
肉桂基三苯基氯化膦
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH=CHCH2P(C6H5)3Cl
CAS号:
分子量:
416.92
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
mp
225-227 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Cl-].C(\C=C\c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)