Merck
389544
Sigma-Aldrich
1-Amino-2-methyl-2-propanethiol hydrochloride
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H11NS · HCl
CAS号:
分子量:
141.66
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
方案
97%
SMILES字符串
Cl.CC(C)(S)CN
InChI
1S/C4H11NS.ClH/c1-4(2,6)3-5;/h6H,3,5H2,1-2H3;1H
InChI key
YZCAFAKJYGDMSY-UHFFFAOYSA-N
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)