Merck
388572
Sigma-Aldrich
聚(3,3′-二氨基二苯甲酮-co-3,3′,4,4′-二苯甲酮四甲酸二酐)
别名:
LARC-TPI
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
表单
powder
介电常数
3.3, 1 MHz
mp
>500 °C (lit.)
转变温度
Tg 245 °C
Tm 276 °C (DSC, 20°C/min)
InChI
1S/C17H8N2O5.C13H12N2O/c20-13(7-1-3-9-11(5-7)16(23)18-14(9)21)8-2-4-10-12(6-8)17(24)19-15(10)22;14-11-5-1-3-9(7-11)13(16)10-4-2-6-12(15)8-10/h1-6H,(H,18,21,23)(H,19,22,24);1-8H,14-15H2
InChI key
CLNYWOAUAVHHOL-UHFFFAOYSA-N
应用
用于金属、陶瓷和聚酰亚胺膜大面积粘合的粘合剂。压塑粉末、清漆成分和玻璃纤维预浸布。
特点和优势
可在低温下酰亚胺化并且作为热塑性材料加工。高耐化学性可经受几乎所有化学品和有机溶剂。由 NASA 开发的高度耐热氧化和化学稳定的聚酰亚胺。在 400°C 的高温下无重量损失。
外形
结晶 (30%) 线性聚酰亚胺粉末。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)